Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales, tapones y septum montados de boca estándar National
Código de producto. 11995673
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de tapón:
Fenólico
Polipropileno
Polipropileno, con brida
Septo:
PTFE blanco
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca, precortado
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE virgen blanco
PTFE/silicona/PTFE
Tipo de empaquetado:
Bandeja de almacenamiento
Bolsa de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de tapón Septo Tipo de empaquetado unitSize
11995673 Ámbar Polipropileno PTFE virgen blanco Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11911613 Transparente Polipropileno PTFE rojo/silicona blanca Bolsa de polietileno paquete de 100
11921613 Transparente Polipropileno PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Bolsa de polietileno paquete de 100
11931613 Ámbar Polipropileno PTFE rojo/silicona blanca Bolsa de polietileno paquete de 100
11941613 Ámbar Polipropileno PTFE blanco Bolsa de polietileno paquete de 100
11985673 Transparente Polipropileno, con brida PTFE rojo/silicona blanca, precortado Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11945683 Transparente Fenólico PTFE/silicona/PTFE Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11995683 Ámbar Polipropileno, con brida PTFE rojo/silicona blanca Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11925693 Ámbar Polipropileno, con brida PTFE rojo/silicona blanca Bandeja de almacenamiento paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11995673 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401319A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los kits de viales, tapones y septum de apertura estándar montados Thermo Scientific™ National proporcionan comodidad, eficacia y opciones de almacenamiento apilable.
Los kits de viales, tapones y septum de apertura estándar montados Thermo Scientific™ National proporcionan comodidad, eficacia y opciones de almacenamiento apilable.
  • Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno
  • Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
  • Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario
Incluye: 
100 viales con tapones y septos precolocados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Color (sello) White
Descripción Vidrio ámbar; tapón negro de PP; septum de PTFE virgen blanco; en bandeja de almacenamiento
Color Ámbar
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), PTFE
Volumen (métrico) 2 ml
Septo PTFE virgen blanco
Tipo de empaquetado Bandeja de almacenamiento
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Polipropileno
Tamaño del tapón 8-425