Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales, tapones y septum montados de boca estándar National
Descripción
Los kits de viales, tapones y septum de apertura estándar montados Thermo Scientific™ National proporcionan comodidad, eficacia y opciones de almacenamiento apilable.
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
- Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario
Incluye:
100 viales con tapones y septos precolocados
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Color (sello) | Red/White |
| Descripción | Vidrio ámbar; tapón negro de PP; septum de PTFE rojo/silicona blanca; en bolsa de polietileno |
| Color | Ámbar |
| Material | PTFE, Silicona, Silicone |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Polipropileno |
| Mostrar más |