Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales, tapones y septum montados de boca estándar National
Código de producto. 11925693
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de tapón:
Fenólico
Polipropileno
Polipropileno, con brida
Septo:
PTFE blanco
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca, precortado
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE virgen blanco
PTFE/silicona/PTFE
Tipo de empaquetado:
Bandeja de almacenamiento
Bolsa de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tipo de tapón Septo Tipo de empaquetado unitSize
11925693 Ámbar Polipropileno, con brida PTFE rojo/silicona blanca Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11911613 Transparente Polipropileno PTFE rojo/silicona blanca Bolsa de polietileno paquete de 100
11921613 Transparente Polipropileno PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Bolsa de polietileno paquete de 100
11931613 Ámbar Polipropileno PTFE rojo/silicona blanca Bolsa de polietileno paquete de 100
11941613 Ámbar Polipropileno PTFE blanco Bolsa de polietileno paquete de 100
11985673 Transparente Polipropileno, con brida PTFE rojo/silicona blanca, precortado Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11995673 Ámbar Polipropileno PTFE virgen blanco Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11945683 Transparente Fenólico PTFE/silicona/PTFE Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11995683 Ámbar Polipropileno, con brida PTFE rojo/silicona blanca Bandeja de almacenamiento paquete de 100
9 options
Código de producto. 11925693
Marca: Thermo Scientific™ C401358AW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los kits de viales, tapones y septum de apertura estándar montados Thermo Scientific™ National proporcionan comodidad, eficacia y opciones de almacenamiento apilable.
Los kits de viales, tapones y septum de apertura estándar montados Thermo Scientific™ National proporcionan comodidad, eficacia y opciones de almacenamiento apilable.
  • Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno
  • Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
  • Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario
Incluye: 
100 viales con tapones y septos precolocados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Color (sello) Red/White
Descripción Vidrio ámbar; etiqueta de identificación; tapón de PP negro; septum de silicona blanca/PTFE rojo; en la bandeja de almacenamiento
Color Ámbar
Material PTFE, Silicona, Silicone
Volumen (métrico) 2 ml
Septo PTFE rojo/silicona blanca
Tipo de empaquetado Bandeja de almacenamiento
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Polipropileno, con brida
Tamaño del tapón 8-425