Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca montados National Scientific™ con septos insertados para viales de 4 ml
Código de producto. 12420178
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Material:
PTFE, Silicona, Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
Teflón blanco/silicona natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Material Septo unitSize
12420178 Negro PTFE, Silicona, Polipropileno Teflón blanco/silicona natural paquete de 100
12450228 Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
2 options
Código de producto. 12420178
Marca: Thermo Scientific™ C40151050A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones de rosca montados National Scientific con septos insertados para viales de 4 ml son idóneos para cualquier septo de 13 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción PP; negro; PTFE blanco/silicona natural
Color Negro
Material PTFE, Silicona, Polipropileno
Septo Teflón blanco/silicona natural
Línea de productos National
Para utilizar con (equipo) Viales de 4 ml