Learn More
Thermo Scientific™ Cierres de rosca de 20 mm National con septos para viales con espacio de cabeza
Descripción
Minimice el riesgo de contaminación con los rápidos y prácticos cierres de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ National con septos.
Cierres de rosca de 20 mm con septos preajustados para viales con espacio de cabeza
- Los cierres con septos preinsertados son cómodos y minimizan la contaminación por manipulación.
- Utilice cierres magnéticos con CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ y otros muestreadores automáticos de transporte magnético
- Los cierres de silicona/PTFE PurePak™ vienen envasados en tarros de vidrio para conservar su pureza hasta el momento de su uso.
- El SepCap™ de polietileno moldeado es adecuado para almacenamientos a corto plazo o cuando sea necesario un acceso repetido al vial.
Información para pedidos:
Los cierres de rosca y los septos también se venden por separado.
Nota:
SepCap es para almacenamientos a corto plazo. No utilice SepCap con temperaturas elevadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | C4020-37AP |
| Material | Aluminum, Silicone |
| Septo | Papel de aluminio/silicona blanca alta temp. |
| Línea de productos | National |
| Tamaño del tapón | 20mm |
| Para utilizar con (equipo) | Headspace Vials |
| Tipo de producto | Escape de presión |