Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de 15 x 45 mm National, silanizado
Descripción
Los viales con cierre de rosca Thermo Scientific™ National de 15 x 45 mm tienen un fondo plano uniforme para seguridad con insertos.
- Vial para muestreador automático Waters WISP™ original de 4 ml
- Vidrio transparente borosilicatado de calidad superior Tipo I, Clase A o vidrio ámbar 51A
- Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura
- Los viales de alta recuperación AP2000™ cuentan con un fondo cónico para maximizar la extracción de muestras
- Los viales Glastic™ tienen un inserto de vidrio fijado dentro de un vial de plástico
- Los viales desactivados están disponibles con silanización NSC o pretratamiento Kimshield™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Estilo de cuello | Ancha |
| Volumen de trabajo (métrico) | 4 ml |
| Marking Spot | I-D |
| Altura (métrico) | 45 mm |