Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de 15 x 45 mm National, silanizado
Código de producto. 12410258
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de cuello:
Ancha
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Estilo de cuello unitSize
12410258 Transparente Ancha paquete de 100
12440258 Ámbar Estándar paquete de 100
12450258 Ámbar Ancha paquete de 100
3 options
Código de producto. 12410258
Marca: Thermo Scientific™ C4015S11W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales con cierre de rosca National Thermo Scientific™ de 15 x 45 mm tienen un fondo plano uniforme para aportar seguridad, con insertos.
Los viales con cierre de rosca Thermo Scientific™ National de 15 x 45 mm tienen un fondo plano uniforme para seguridad con insertos.
  • Vial para muestreador automático Waters WISP™ original de 4 ml
  • Vidrio transparente borosilicatado de calidad superior Tipo I, Clase A o vidrio ámbar 51A
  • Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura
  • Los viales de alta recuperación AP2000™ cuentan con un fondo cónico para maximizar la extracción de muestras
  • Los viales Glastic™ tienen un inserto de vidrio fijado dentro de un vial de plástico
  • Los viales desactivados están disponibles con silanización NSC o pretratamiento Kimshield™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de cuello Ancha
Volumen de trabajo (métrico) 4 ml
Marking Spot I-D
Altura (métrico) 45 mm