missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natamycin, MedChemExpress

Código de producto. 16474247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474247 50 mg 50 miligramos
16482036 500 mg 500 miligramos
16441386 200 mg 200 miligramos
16428126 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474247

Marca: Medchem Express HYB0133

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Natamycin (Pimaricin) is a macrolide antibiotic agent produced by several Streptomyces strains. Natamycin inhibits the growth of fungi via inhibition of amino acid and glucose transport across the plasma membrane. Natamycin is a food preservative, an antifungal agent in agriculture, and is widely used for fungal keratitis research.

Natamycin (Pimaricin) is a macrolide antibiotic agent produced by several Streptomyces strains. Natamycin inhibits the growth of fungi via inhibition of amino acid and glucose transport across the plasma membrane. Natamycin is a food preservative, an antifungal agent in agriculture, and is widely used for fungal keratitis research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Natamycin
Forma física Solid
CAS 7681-93-8
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H47NO13
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Pimaricin
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (25.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl) ∣H2O : 1 mg/mL (1.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC([C@H]1[C@@](C[C@H](/C=C/C=C/C=C/C=C/C[C@@H](C)OC2=O)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]3N)([H])[C@H]3O)([H])O[C@](O)(C[C@H](C[C@]4([H])[C@@H](/C=C/2)O4)O)C[C@@H]1O)=O
Peso molecular (g/mol) 665.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.73
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.