missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Natalizumab Chimeric Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (Natalizumab)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30089776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30089776 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30089776 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA551611

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Recombinant Monoclonal Antibody

This antibody binds to the alpha 4 binds subunit of alpha 4 Beta 1 (also known as very late antigen 4 [VLA-4] or CD49d-CD29) and alpha 4 Beta 7 integrin.

Natalizumab is a recombinant, humanized monoclonal antibody, binds to alpha4beta1-integrinand blocks its interaction with vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1). Natalizumab can be used for the treatment of relapsing remitting multiple sclerosis and Crohn's disease. Natalizumab is also the first targeted therapy which blocks an essential mechanism for lymphocyte entry to the CNS and thus prevents acute demyelinating relapses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Natalizumab Chimeric
Aplicaciones Flow Cytometry, Inhibition Assays
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon Natalizumab
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% ProClin 300
Alias de gen AN 100226; BG00002
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The RAMOS cell line, a non-EBV releasing cell line, injected into mice.
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.