missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NAT8 Mouse anti-Human, Clone: OTI5A8, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA500544
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This protein, isolated using the differential display method to detect tissue-specific genes, is specifically expressed in kidney and liver. The encoded protein shows amino acid sequence similarity to N-acetyltransferases. A similar protein in Xenopus affects cell adhesion and gastrulation movements, and may be localized in the secretory pathway. A highly similar paralog is found in a cluster with this gene.Especificaciones
| NAT8 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UHE5 | |
| NAT8 | |
| Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human NAT8 expression vector | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI5A8 | |
| Unconjugated | |
| NAT8 | |
| ATase2, CCNAT, CML1, GLA, Hcml1, TSC501, TSC510 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 9027 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido