missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NAT10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13415897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13415897 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13415897

Marca: Invitrogen™ PA531376

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: NT2D1, IMR32, U87-MG, MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (93%), Rat (93%), Zebrafish (81%), Chicken (87%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

IRS4 encodes the insulin receptor substrate 4, a cytoplasmic protein that contains many potential tyrosine and serine/threonine phosphorylation sites. Tyrosine-phosphorylated IRS4 protein has been shown to associate with cytoplasmic signalling molecules that contain SH2 domains. The IRS4 protein is phosphorylated by the insulin receptor tyrosine kinase upon receptor stimulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NAT10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica Nat10
N.º de referencia del gen Q9H0A0
Alias de gen 18S rRNA cytosine acetyltransferase; AI429152; ALP; hALP; KIAA1709; N-acetyltransferase 10; N-acetyltransferase 10 (GCN5-related); N-acetyltransferase-like protein; NAT10; NET43; novel putative ATPase domain containing protein; RGD1306717; RNA cytidine acetyltransferase
Símbolos de los genes Nat10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human NAT10. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55226
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.