Learn More
NARS2 Monoclonal Antibody (OTI10H7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17586703
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17586703 30 μL 30 microlitros
17566703 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17586703
Marca: Origene Technologies TA806517S
Mouse Monoclonal Antibody
NARS2 Monoclonal antibody specifically detects NARS2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno NARS2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10H7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Nptx1
N.º de referencia del gen Q15818
Alias de gen AI875199; asnRS; asparagine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative); asparagine--tRNA ligase; Asparaginyl-tRNA synthetase; asparaginyl-tRNA synthetase 2 (mitochondrial)(putative); asparaginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial; asparaginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative); deafness, autosomal recessive 94; DFNB94; EC 6.1.1.22; Nars2; Nars2, similar to CG6796-PA; probable asparagine--tRNA ligase, mitochondrial; probable asparaginyl-tRNA synthetase, mitochondrial; RGD1305145; SLM5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NPTX1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4884
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a