Learn More
BRAND™ Narrrow Neck LDPE Bottle
Código de producto. 15261299 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15261299 2000 mL paquete de 25
1 options
Código de producto. 15261299
Marca: BRAND™ 129464
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Flexible, translucent
  • Economical multi-purpose bottle
  • Includes screw cap
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 2000 mL
    Cantidad 100
    Tamaño de rosca (métrico) GL 28
    Altura (métrico) 264 mm
    Diámetro (métrico) 117 mm