Learn More
Buerkle™ Biofascos PE de cuello estrecho
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7221296 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17220564 10 mL cada uno
17230564 20 mL cada uno
17240564 50 mL cada uno
17250564 100 mL cada uno
17260564 250 mL cada uno
17270564 500 mL cada uno
17280564 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17220564 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03030010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con biopolímero de PE verde. Este material tiene las mismas propiedades excepcionales que el PE convencional y se puede reciclar. Sin embargo, se fabrica a partir de materias primas renovables en lugar de fósiles. Por lo tanto, el PE verde ayuda a reducir las emisiones de CO2.
  • Con conexión por tornillo
  • Fabricados con materias primas renovables
  • LDPE verde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Transparente
Esterilidad No estéril
Color del tapón Verde
Certificaciones/conformidad Adecuado para su uso con productos alimenticios
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 47 mm
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 26 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave