Learn More
Buerkle™ Frasco de LDPE de cuello estrecho
Código de producto. p-8002386
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Altura (métrico):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10074170 100 mL 108 mm 1 PCS
10503631 250 mL 136 mm cada uno
10184672 500 mL 170 mm cada uno
10040052 1000 mL 221 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10074170
Marca: Buerkle™ 03400100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botellas universales para el almacenamiento, envasado, toma de muestras, toma de muestras y transporte de líquidos.
  • HDPE, transparente
  • Tapón de rosca con precinto de seguridad de PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Frasco para reactivos
Material HDPE
Incluye Tapón de rosca azul de polipropileno a prueba de manipulación
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para aceites viscosos
Altura (métrico) 108 mm
Longitud (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 45 mm