Learn More
Buerkle™ Frasco de LDPE de cuello estrecho
Descripción
- HDPE, transparente
- Tapón de rosca con precinto de seguridad de PP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Frasco para reactivos |
| Material | HDPE |
| Incluye | Tapón de rosca azul de polipropileno a prueba de manipulación |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para aceites viscosos |
| Altura (métrico) | 136 mm |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Anchura (métrico) | 60 mm |