Learn More
Buerkle™ Frasco de LDPE de cuello estrecho
Código de producto. 10184672
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Altura (métrico):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10184672 500 mL 170 mm cada uno
10074170 100 mL 108 mm 1 PCS
10503631 250 mL 136 mm cada uno
10040052 1000 mL 221 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10184672
Marca: Buerkle™ 03400500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botellas universales para el almacenamiento, envasado, toma de muestras, toma de muestras y transporte de líquidos.
  • HDPE, transparente
  • Tapón de rosca con precinto de seguridad de PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Altura (métrico) 170 mm
Longitud (métrico) 74 mm