Learn More
Buerkle™ Frasco de LDPE de cuello estrecho
Descripción
- HDPE, transparente
- Tapón de rosca con precinto de seguridad de PP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reagent Bottle |
| Material | HDPE |
| Incluye | Polypropylene tamper-evident blue screw cap |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para aceites viscosos |
| Altura (métrico) | 221 mm |
| Longitud (métrico) | 85 mm |
| Anchura (métrico) | 85 mm |