Learn More
Brand™ Frasco de LDPE de cuello estrecho con tapón
Código de producto. 15251299 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de rosca (métrico):
GL 18
GL 25
GL 28
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
15251299 500 ml GL 25 paquete de 50
15221299 50 ml GL 18 paquete de 100
15241299 250 ml GL 25 paquete de 50
10471914 1000 ml GL 28 paquete de 25
15231299 100 mL GL 18 paquete de 50
5 options
Código de producto. 15251299
Marca: Brand™ 129454
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con LDPE translúcido y flexible. Los frascos de LDPE de cuello estrecho con tapón BRAND™ son económicos y tienen muchas utilidades. Disponibles en diversas capacidades.
  • Fabricados con LDPE translúcido y flexible.
  • Frasco económico y multifuncional con tapón.
  • Disponibles en una variedad de capacidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material LDPE
Transparencia Translúcido
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 180 mm
Tipo de producto Bottle
Para utilizar con (equipo) Frasco multifuncional
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca