Descripción
- Fabricados con LDPE translúcido y flexible.
- Frasco económico y multifuncional con tapón.
- Disponibles en una variedad de capacidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | LDPE |
| Transparencia | Translúcido |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Tipo de producto | Bottle |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco multifuncional |
| Diámetro (métrico) | 59 mm |
| Mostrar más |