Learn More
Kautex™ Frascos naturales de LDPE de cuello estrecho
Descripción
- Sin tapón
- Cuello estrecho
- Construcción LDPE
- Capacidad métrica
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 1 unidad |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 86mm |
| Tipo de producto | Frasco |
| Diámetro (métrico) | 37.5 mm |