Learn More
Kautex™ Frascos naturales de LDPE de cuello estrecho
Código de producto. 10057990
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
10 mL
20 ml
50 ml
200 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1500
paquete de 1800
paquete de 3600
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10057990 200 ml cada uno
17898117 3 ml paquete de 1500
15941381 10 mL paquete de 3600
15951381 20 ml paquete de 1800
10292271 50 ml cada uno
10444461 1000 mL cada uno
6 options
Código de producto. 10057990
Marca: Kautex™ 2000070505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Haga uso de los frascos naturales de LDPE de cuello estrecho Kautex™ en el laboratorio como herramienta esencial para realizar investigaciones y experimentos. Asegúrelos con firmeza gracias a los tapones. Disponibles por separado.
  • Sin tapón
  • Cuello estrecho
  • Construcción LDPE
  • Capacidad métrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 ml
Material LDPE
N.° por paquete 1 unidad
Envase Frasco
Cantidad 1 unidad
Boca Estrecha
Altura (métrico) 133mm
Tipo de producto Frasco
Diámetro (métrico) 57.5 mm