Learn More
BRAND™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de cuello estrecho
Código de producto. 15557851 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15557851 300 ml paquete de 10
10528781 3000 ml cada uno
15567851 1000 ml paquete de 10
15282969 50 ml paquete de 10
15222979 250 ml paquete de 10
15242979 500 ml paquete de 10
6 options
Código de producto. 15557851
Marca: BRAND™ 92739
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos matraces Erlenmeyer están fabricados con vidrio de boro 3.3 y cumplen con la norma DIN ISO 1773.
  • Con reborde y graduación
  • Cuello estrecho para el control del vertido y la dispensación
  • Diferentes cantidades de paquetes según la capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 1773
Diámetro exterior del cuello (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Altura (métrico) 156 mm
Estilo de cuello Estrecha
N.° por paquete 10
Tipo de producto Matraz Erlenmeyer
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 87 mm