Learn More
BRAND™ Narrow Neck Glass Erlenmeyer Flasks
These Erlenmeyer Flasks are manufactured from Boro 3.3 glass and are acc. to DIN ISO 1773.
Marca:  BRAND™ 92736
99.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15222979
  • 113.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con reborde y graduación
  • Cuello estrecho para el control del vertido y la dispensación
  • Diferentes cantidades de paquetes según la capacidad
Especificaciones
Especificaciones
DIN ISO 1773
250 ml
145 mm
10
34 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
Estrecha
Matraz Erlenmeyer
85 mm