Learn More
BRAND™ Frasco de lavado de PFA de boca estrecha
Código de producto. p-7164812 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10000182 250 ml cada uno
10171832 500 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10000182
Marca: BRAND™ 143848
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de lavado de boca estrecha fabricado con PFA de grado técnico y que incluye un tapón de rosca de ETFE y tubos FEP.
  • Grado técnico PFA
  • Tapones de rosca de ETFE
  • Tubos de FEP
  • Estos frascos contienen una pequeña fracción de PFA reprocesada de nuestro proceso de producción
  • Las puntas de los tubos de lavado se pueden cortar para aumentar el caudal del flujo
  • Resiste altas temperaturas y ataques químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material PFA
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Boca Estrecha
Material del cierre ETFE
Tipo de tapón Tapón de rosca