missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NARG1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16847324 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16847324 20 μL 20 microlitros
16837324 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16847324

Marca: Proteintech 174271AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NARG1L may belong to a complex displaying N-terminal acetyltransferase activity.

Especificaciones

Antígeno NARG1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NAA16
N.º de referencia del gen Q6N069, Q9DBB4
Alias de gen NAA16, NARG1 like protein, NARG1L, NAT2
Símbolos de los genes Naa16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NARG1L Fusion Protein Ag11492
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66897, 686240, 79612
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.