missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Napsin A Antibody (NAPSA/3307), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08377AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Napsin A Monoclonal antibody specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
| Napsin A | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02 | |
| Recombinant human Napsin A protein fragment (aa189-299) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O96009) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 9476 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| NAPSA/3307 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido