missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAPSA Monoclonal Antibody (OTI2F11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17568913
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17568913 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17568913 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807998S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NAPSA Monoclonal antibody specifically detects NAPSA in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno NAPSA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Pdcd1
N.º de referencia del gen Q02242, Q15116
Alias de gen asp 4; ASP4; Aspartyl protease 4; KAP; Kdap; KDAP-1; kidney-derived aspartic protease-like protein; Nap; NAP1; NAPA; Napsa; napsin A aspartic peptidase; napsin-1; Napsin-A; pronapsin; pronapsin A; SNAPA; TA01/TA02
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PDCD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18566, 5133
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.