Learn More
Naphthoquine phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16473297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16473297 50 mg 50 miligramos
16491826 500 mg 500 miligramos
16487236 100 mg 100 miligramos
16407288 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16473297
Marca: Medchem Express HY17036
MedChemExpress Naphthoquine phosphate is a potent and orally active antimalarial agent. Naphthoquine phosphate has thorough killing function for various schizonts of plasmodia, including resistance of P. falciparum to Chloroquine.
Naphthoquine phosphate is a potent and orally active antimalarial agent. Naphthoquine phosphate has thorough killing function for various schizonts of plasmodia, including resistance of P. falciparum to Chloroquine.
Specifications
Nombre del producto químico o material Naphthoquine phosphate
Forma física Solid
CAS 173531-58-3
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34ClN3O9P2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 3.33 mg/mL (5.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C(NC2=C(CCCC3)C3=C(O)C(CNC(C)(C)C)=C2)=CC=N4)C4=C1.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 605.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.94
Porcentaje de pureza 98.0%