Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-Naftolftaleína, pura, indicadora
Código de producto. 10093463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10093463 25 g Frasco de vidrio 25 g
10287153 1 g Frasco de vidrio 1 g
10286340 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10093463
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 596-01-0 | C28H18O4 | 418.448 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-01-0
Fórmula molecular C28H18O4
Peso molecular (g/mol) 418.448
Número MDL MFCD00036202
Clave InChI HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68993
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxinaftalen-1-il)-2-benzofurano-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Especificaciones
Absorbancia 550 min. (at lamda max)
Nombre del producto químico o material α-Naphtholphthalein
Punto de fusión 240.0°C to 250.0°C
Beilstein 18, I, 384
Índice Merck 15, 6474
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 648 to 654nm (in 0.1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.45
Pérdida por secado 5% max. (110°C, 1 hr.)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 7.3 (pinkish-yellow) to pH 8.7 (greenish--blue)
Color Beige a rosa o marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo