Learn More
Naftaleno d8, para RMN, 98 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10605052 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10605052 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10647504 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10647504 5 g Frasco de vidrio 5 GR
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10605052
Proveedor: Thermo Scientific Acros 174960010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1146-65-2 | C10H8 | 136.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1146-65-2
Fórmula molecular C10H8
Peso molecular (g/mol) 136.22
Número MDL MFCD00001743
Clave InChI UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Sinónimo naphthalene-d8, 2h8 naphthalene, perdeuteronaphthalene, naphthalene d8, perdeuterated naphthalene, 2 h? naphthalene, naphthalene-d8, analytical standard, naphthalene-d8 >98.0 atom % d, naphthalene d8 10 microg/ml in cyclohexane
PubChem CID 92148
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterionaftaleno
SMILES [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-d8
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Color Blanco
Nombre de nota For NMR
Deuterio (D) 98,0% mín
Temperatura de inflamación 78°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Punto de fusión 81.0°C to 83.0°C
Fórmula lineal C10D8
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.22
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Naphthalene-d8
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.