missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naftaleno-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7043963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11342276 5 g 5 g
11352276 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11342276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03704.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 613-46-7 | C11H7N | 153.184 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 613-46-7
Fórmula molecular C11H7N
Peso molecular (g/mol) 153.184
Número MDL MFCD00016807
Clave InChI AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthonitrile, 2-cyanonaphthalene, 2-naphthalenecarbonitrile, 2-cyanonaphthylene, 2-naphthalenenitrile, beta-cyanonaphthalene, beta-naphthonitrile, .beta.-naphthonitrile, naphthalene-2-carbonitrile, 2-naphthylcyanide
PubChem CID 11944
Nombre IUPAC naftaleno-2-carbonitrilo
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C#N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-carbonitrile
Punto de fusión 63°C to 67°C
Punto de ebullición 156°C to 158°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1363868
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.