Learn More
Naftaleno-1-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468777
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15468777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52204.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20300-10-1
Fórmula molecular C11H9NS
Peso molecular (g/mol) 187.26
Número MDL MFCD08164114
Clave InChI DRCKUACWKCMOCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthalenecarbothioamide, naphthalene-1-thiocarboxamide
PubChem CID 3981658
Nombre IUPAC naftaleno-1-carbotioamida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1-thiocarboxamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.26
Porcentaje de pureza 97%