Learn More
Naphazoline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
16488488 10 g 10 g
16432179 1 g 1 g
16410938 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 16488488
Marca: Medchem Express HYB0446
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphazoline hydrochloride
Forma física Solid
CAS 550-99-2
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15ClN2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Naphthazoline hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (202.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (101.32 mM)
SMILES C1(CC2=NCCN2)=CC=CC3=CC=CC=C13.Cl
Peso molecular (g/mol) 246.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.74
Porcentaje de pureza 98.37%