missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAPEPLD Mouse anti-Human, Clone: OTI4B12, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17540182
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17540182 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17540182

Marca: Origene Technologies TA503859S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NAPEPLD Monoclonal antibody specifically detects NAPEPLD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno NAPEPLD
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B12
Concentración 0.74 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NAPEPLD
N.º de referencia del gen Q6IQ20
Alias de gen A530089G06; C7orf18; DKFZp781D1098; FMP30; Mbldc1; Metallo-beta-lactamase domain containing 1; N-acyl phosphatidylethanolamine phospholipase D; N-acyl-phosphatidylethanolamine-hydrolyzing phospholipase D; NAPE-hydrolyzing phospholipase D; NAPEPLD; NAPE-PLD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 222236
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.