missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NAPB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15692965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15692965 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15692965

Marca: Invitrogen™ PA548672

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology.

Required for vesicular transport between the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NAPB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica NAPB
N.º de referencia del gen Q9H115
Alias de gen beta soluble NSF attachment protein; beta-soluble NSF attachment protein; beta-soluble NSF attachment protein {ECO:0000250; brain protein 14; brain protein I47; Brp14; b-SNAP; E161; I47; NAPB; napb {ECO:0000250; N-ethylmaleimide sensitive fusion protein attachment protein beta; N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein beta; N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein beta {ECO:0000250; N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, beta; NSF attachment protein beta; Snapb; SNAP-beta; SNAP-beta {ECO:0000250; SNARE; UniProtKB:P28663}
Símbolos de los genes NAPB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 13-40 amino acids from the N-terminal region of human NAPB.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63908
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.