missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Napabucasin, MedChemExpress

Código de producto. 16451389
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451389 1 g 1 g
16496356 100 mg 100 miligramos
16445918 10 mg 10 miligramos
16432067 50 mg 50 miligramos
16421116 200 mg 200 miligramos
16408557 5 mg 5 miligramos
16401716 500 mg 500 miligramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451389

Marca: Medchem Express HY13919

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.

Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Napabucasin
Forma física Powder
CAS 83280-65-3
Color Green Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo BBI608
Información de solubilidad DMSO : 4.44 mg/mL (18.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C2OC(C(C)=O)=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 240.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.