Learn More
Invitrogen™ NAP1L1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB550)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200110437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30275813 100 μL 100 microlitros
30275118 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30275813
Marca: Invitrogen™ MA557494
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
NAP1L1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
NAP1L1 is a member of the nucleosome assembly protein (NAP) family. This protein participates in DNA replication and may play a role in modulating chromatin formation and contribute to the regulation of cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NAP1L1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB550
Concentración 0.415 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Nap1l1
N.º de referencia del gen P28656, P55209, Q9Z2G8
Alias de gen AA407126; AI256722; Brain protein DN38; D10Ertd68e; hNRP; HSP22-like protein interacting protein; NAP1; NAP-1; NAP1L; NAP1L1; NAP-1-related protein; NRP; nucleosome assembly protein 1 like 1; nucleosome assembly protein 1-like 1; nucleosome assembly protein-1
Símbolos de los genes Nap1l1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human NAP1L1 (aa 1-55).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4673, 53605, 89825
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG