Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas NanoVolume
Descripción
- Gran exactitud y precisión para inyecciones de pequeño volumen
- Kits de aguja y émbolo de repuesto
- Los kits no se pueden combinar y deben sustituirse en conjunto
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Jeringas NanoVolume |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,155 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |