Learn More
Cytiva Dispositivos centrífugos Nanosep™ MF con membrana Bio-Inert™
Código de producto. 17114801
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Incluye:
100/paquete
24/paquete
500/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
paquete de 500
Código de producto. 17114801
Marca: Cytiva ODM02C35
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice dispositivos Nanosep™ para concentrar, purificar y desalAR péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.
  • Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde agua
Descripción EFA: 0,3 cm2
Material (membrana) Bioinerte (nailon modificado)
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Material de la carcasa Polipropileno
Incluye 500/paquete
Volumen (métrico) De 50 a 500 μl (muestra)