Learn More
Cytiva Material para centrífuga Nanosep™ con membrana de wwPTFE
Código de producto. 17194801
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Incluye:
100/paquete
500/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Tamaño de poro Incluye unitSize
17194801 0,45 μm 100/paquete paquete de 100
17174801 0,2 μm 100/paquete paquete de 100
17184801 0,2 μm 500/paquete paquete de 500
17104811 0,45 μm 500/paquete paquete de 500
4 options
Código de producto. 17194801
Marca: Cytiva ODPTFE04C34
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice dispositivos Nanosep™ para concentrar, purificar y desalAR péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.
  • Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción EFA: 0,3 cm2
Material (membrana) PTFE (hidrófilo)
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Material de la carcasa Polipropileno
Incluye 100/paquete
Volumen (métrico) De 50 a 500 μl (muestra)