Learn More
Cytiva Material para centrífuga Nanosep™ con membrana de wwPTFE
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Incluye:
100/paquete
500/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Descripción
- Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | EFA: 0,3 cm2 |
| Material (membrana) | PTFE (hidrófilo) |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Incluye | 500/paquete |
| Volumen (métrico) | De 50 a 500 μl (muestra) |