Learn More
Cytiva Dispositivos centrífugos Nanosep™ con membrana Omega™
Código de producto. 17194781
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Incluye:
100/paquete
24/paquete
500/paquete
Color:
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
paquete de 500
Código de producto. MWCO Incluye Color unitSize
17194781 30 kDa 500/paquete Rojo paquete de 500
17164791 300 kDa 100/paquete Naranja paquete de 100
17154791 300 kDa 24/paquete Naranja paquete de 24
17114791 100 kDa 24/paquete Transparente paquete de 24
17184781 30 kDa 100/paquete Rojo paquete de 100
17174781 30 kDa 24/paquete Rojo paquete de 24
17134781 10 kDa 24/paquete Azul paquete de 24
17104781 3 kDa 100/paquete Gris paquete de 100
17194771 3 kDa 24/paquete Gris paquete de 24
17144781 10 kDa 100/paquete Azul paquete de 100
17124791 100 kDa 100/paquete Transparente paquete de 100
17154781 10 kDa 500/paquete Azul paquete de 500
17114781 3 kDa 500/paquete Gris paquete de 500
17134791 100 kDa 500/paquete Transparente paquete de 500
17174791 300 kDa 500/paquete Naranja paquete de 500
15 options
Código de producto. 17194781
Marca: Cytiva OD030C35
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice dispositivos Nanosep™ para concentrar, purificar y desalAR péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.
  • Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Descripción EFA: 0,3 cm2
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Esterilidad No estéril
Material de la carcasa Polipropileno
Incluye 500/paquete
Volumen (métrico) De 50 a 500 μl (muestra)