Learn More
Cytiva Dispositivos centrífugos Nanosep™ con membrana Omega™
Descripción
- Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Descripción | EFA: 0,3 cm2 |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Incluye | 500/paquete |
| Volumen (métrico) | De 50 a 500 μl (muestra) |