Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-VIS de cubeta NanoPhotometer™ C40
Código de producto. p-8880000 Tienda Implen Productos
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15528783
Marca: Implen™ C40Mobile
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para aplicaciones de cubeta. Adecuado para todas las mediciones fotométricas comunes, como ensayos de proteínas, cinética y curva estándar. Funcionamiento intuitivo con pantalla táctil, tamaño reducido e integración en red para un funcionamiento cómodo en la mesa de trabajo del laboratorio. Tecnología patentada sin recalibración.
El espectrofotómetro UV/VIS Implen NanoPhotometer™ C40 ofrece datos de barrido completo desde 200 a 900 nm para todas las aplicaciones fotométricas basadas en cubetas de ciencias biológicas. Se puede actualizar a NanoVolume utilizando la celda de submicrolitro Implen. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21 CFR parte 11 para el entorno GxP.
  • Intervalo de detección de dsADN 0,1 ng/µl - 130 ng/µl
  • Intervalo de detección de BSA de 0,003 mg/ml a 3,7 mg/ml
  • Intervalo fotométrico 0 - 2,6 A
  • Intervalo de barrido 200 - 900 nm
  • Altura central (altura Z) 8,5 mm
  • Adecuado para todas las cubetas con dimensiones exteriores de 12,5 x 12,5 mm
  • Puerto de cubeta con temperatura controlada 37 °C
  • Tiempo de medición para el intervalo de barrido completo: 2,5 s
  • Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (etiquetados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (etiquetadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA, Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
  • Sin recalibración gracias a True Path Technology™
  • Sample ControlTM y Blank ControlTM para el análisis de la calidad de las muestras e identificación de contaminantes
  • Opciones de control: Incluye pantalla táctil de 7 ”, ordenador y tableta integrados
  • 2 puertos de salida USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Software conforme con 21 CFR parte 11 (opcional)
  • Servidor de archivos integrado
  • Integración de LIMS a través de API de REST
  • Batería integrada, tiempo de funcionamiento: hasta 8 h
  • Fabricado en Alemania
Especificaciones
Exactitud de absorbancia < 1,75 % a 0,7 A (0,67 mm de trayectoria) a 280 nm de la lectura
Intervalo de absorbencia 0 - 2,6 A
Altura del centro del haz 8,5 mm
Conexiones 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Tipo de detector Matriz CCD de 3648 elementos
Pantalla Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 200 x 120 mm
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral < 1,8 nm
Tipo Espectrofotómetro
Tensión 90/250 V
Wavelength Range De 200 nm a 900 nm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado
Para utilizar con (equipo) Celda de submicrolitros
Incluye Batería, fuente de alimentación, cable USB, cubierta antipolvo, software y manual
Tiempo de medición 2,5 s
N.º de muestras 1
Temperatura de funcionamiento 37 °C ± 0,5 °C
Trayectoria óptica 10, 5, 2, 1, 0,5 mm
Procesador NPOS basado en Linux
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS
Exactitud de la longitud de onda ± 0,75 nm
Peso (métrico) 4,5 kg