Descripción
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Features include:
- Solution with certified absorbance values
- Use to create a record of correct photometric performance of a NanoDrop One spectrophotometer
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Verificación de rendimiento PV-1 |
| Para utilizar con (equipo) | NanoDrop Ultra, NanoDrop One and NanoDrop OneC spectrophotometers |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PV-1 Performance Verification Solution
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido comburente Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium nitrate, Nicotinic Acid