Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Código de producto. 30089480 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Verificación de rendimiento PV-1
Verificación de rendimiento PV-8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
30089480 Verificación de rendimiento PV-8 cada uno
17732867 Verificación de rendimiento PV-1 cada uno
2 options
Código de producto. 30089480
Marca: Thermo Scientific CHEMPV8
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
For use with NanoDrop Eight UV-Vis Spectrophotometer Solution with certified absorbance values. Use to create a record of correct photometric performance.
Contains: Two vials of CHEM-PV-1, two pastuer pipettes, and two 8-well PCR strip tubes.
Intended for single use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Verificación de rendimiento PV-8
Para utilizar con (equipo) NanoDrop Eight