Learn More
Thermo Scientific™ Líquido de calibración NanoDrop™ CF-1, ampolla de 0.5 ml
El líquido de calibración Thermo Scientific NanoDrop CF-1 es una solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207) que se emplea para confirmar la calibración de los espectrofotómetros NanoDrop.
Marca:  Thermo Scientific™ CHEM-CF-1
Código de producto. 16401591
  • 123.00€ / cada uno
Descripción
El líquido de calibración Thermo Scientific NanoDrop CF-1 es una solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207) que se emplea para confirmar la calibración de los espectrofotómetros NanoDrop.
Disponibilidad exclusiva a través de Thermo Scientific y distribuidores autorizados.
Para empleo con espectrofotómetros Thermo Scientific NanoDrop.
  • Diez veces más concentrado que otras soluciones de calibración a base de K2Cr2O7.
  • Envasado en ampollas de vidrio rompibles de 0,5 mL.
  • Pensado para un solo uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones