Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio de nanosilicio
Código de producto. 10545381 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Descripción:
Grado de silanización: 100%
Grado de silanización: 50 %
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 10545381
Marca: Macherey-Nagel™ 811064
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de vidrio HPTLC en diferentes tamaños de placas para muchas aplicaciones diferentes. Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18). Contenido de carbono: 14 % aprox.
Gel de sílice modificado para placas de vidrio HPTLC, RP, Nano-SIL C18-100 UV254
  • Material de base: placas de vidrio con gel de sílice
  • Modo: fase inversa.
  • Dureza de la capa: estándar, blanda
Adsorbente:
  • Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18)
  • Fase Nano-SIL C18-100 UV254
  • Indicador UV: Sí
  • Tipo de partícula: Partículas totalmente porosas (FPP)
  • Forma de la partícula: irregular
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
  • Tamaño de partícula de 2 a 10 μm
  • Aglutinante: Sí
Indicadores:
Esta placa se puede utilizar con diferentes indicadores UV: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm); pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm).
Aglutinante:
Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Aplicaciones recomendadas:
Alcaloides, aminoácidos, barbitúricos, fármacos, flavonoides, derivados de indol, abrillantadores ópticos, péptidos, fenoles, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), conservantes, fase inversa (RP), esteroides, aceites vegetales (identificación de aceites grasos según EP)
Características generales de la placa de vidrio TLC de Macherey-Nagel:
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
  • La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
  • Las placas de vidrio son robustas, resistentes al calor y químicamente resistente a todas las fases móviles comunes y reactivos de visualización.
  • Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
  • Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
Especificaciones
Material del respaldo Nanosílice
Descripción Grado de silanización: 50 %
Material Nanosilicio
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm