Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice no modificada Nano-SIL sobre placas de vidrio para HPTLC
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Indicador fluorescente:
Ning.
UV254
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
- Nano sílice 60, superficie específica (BET) de ∼ 500 m2/g, poros de 60 Å de tamaño medio, volumen específico de poro de 0,75 ml/g, partículas de 2 a 10 μm
- Indicador: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
- Aglutinante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sílice 60 |
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25 Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Volumen de poro | 0,75 mL/g |
| Superficie específica | ∼500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 10 cm |